Få mere at vide
Fullerenpulver, blandet raffineret, typisk 70% C{60}, 28% C{70}, højere 2% 2%
Artikelnummer. 11309557
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309557 250 mg 250mg
11319557 1 g 1g
11329557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041181.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99685-96-8
Molekylær formel C60
Molekylvægt (g/mol) 720.66
MDL nummer MFCD00282904
InChI nøgle XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC navn (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMIL C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene powder
Navn note Mixed refined
Farve Sort-Brun
Mængde 250 mg
FN nummer UN1325
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) typically 73% C60, 22% C70, higher 5%
Fysisk form Pulver