Få mere at vide
Fulleren-pulver, 99+% C{70}
Artikelnummer. 11399218
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399218 1 g 1g
11389218 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042600.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840,77 g/mol
Fullerenpulver bruges til biomedicinske applikationer, herunder design af højtydende magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) kontrastmidler, røntgenkontrastmidler, fotodynamisk terapi og lægemiddel- og genlevering. Det bruges i superledere, fotoaktive polymerer, filmmaterialemodifikatorer, slibemiddel til skæring og slibning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115383-22-7
Molekylær formel C70
Molekylvægt (g/mol) 840.77
MDL nummer MFCD00282904
InChI nøgle ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC navn (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
SMIL C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene powder
Farve Grå til sort
Tæthed 1.7 g/mL
Kogepunkt 500 °C til 600 °C (sublimation)
Assay Procent Noter C 70
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen og toluen. Uopløselig i vand.
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver