Få mere at vide
Fulleren-pulver, 99+% C{70}
Beskrivelse
Fullerenpulver bruges til biomedicinske applikationer, herunder design af højtydende magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) kontrastmidler, røntgenkontrastmidler, fotodynamisk terapi og lægemiddel- og genlevering. Det bruges i superledere, fotoaktive polymerer, filmmaterialemodifikatorer, slibemiddel til skæring og slibning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fullerene powder |
| Farve | Grå til sort |
| Tæthed | 1.7 g/mL |
| Kogepunkt | 500°C to 600°C (sublimation) |
| Assay Procent Noter | C 70 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in benzene and toluene. Insoluble in water. |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Fullerene powder C70
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Fullerene C70