Få mere at vide
Fullerene powder, 99% C{6}{0}
Beskrivelse
Det bruges i optisk databehandling, optiske hukommelser, optisk signalbehandling og kontrol af applikationer, C60 og dets derivater kan bruges i vid udstrækning i fotovoltaiske applikationer, magnetisk resonansbilleddannelse, anti-HIV-lægemidler, anti-cancer-lægemidler, kemoterapi-lægemidler, kosmetiske tilsætningsstoffer, forskning og andre områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fullerene powder |
| Farve | Sort |
| Tæthed | 1.7 g/mL |
| Kogepunkt | 500°C to 600°C (sublimation) |
| Assay Procent Noter | C 60 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| W20D114 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 046311.06, 046311.03, 046311.MD |
| H17Y026 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 046311.06, 046311.03, 046311.MD |
| G05Z030 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 046311.06, 046311.03, 046311.MD |
| X20D026 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 046311.06, 046311.03, 046311.MD |
| S05B057 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | 046311.06, 046311.03, 046311.MD |
RUO– Kun brug til forskning
.png-150.jpg)