Få mere at vide
Fullerenpulver, 99,5% C{60}
Artikelnummer. 11384677
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384677 5 g 5g
11304687 100 mg 100mg
11394677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039722.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720,66 g/mol
Fullerenpulver er nyttigt til biomedicinske anvendelser såsom design af højtydende MRI-kontrastmidler, røntgenkontrastmidler og fotodynamisk terapi. Det er også vigtigt for enkeltvæggede kulstofnanorør med snæver diameterfordeling. Det bruges som lysaktiveret antimikrobielt middel. Det finder også anvendelse inden for nanoteknologi, varmebestandighed og superledning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99685-96-8
Molekylær formel C60
Molekylvægt (g/mol) 720.66
MDL nummer MFCD00151408
InChI nøgle XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC navn (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMIL C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene powder
Farve Sort-Brun
Tæthed 1.7g/mL
Kogepunkt 500 °C til 600 °C (sublimation)
Assay Procent Noter C60
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Pulver