Få mere at vide
Fullerene powder, 98+% C{70}
Artikelnummer. 11309228
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11309228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042601.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840.77 g/mol
Fullerenpulver bruges i kemisk forskning. Det bruges i vid udstrækning til flere biomedicinske applikationer, herunder design af højtydende MRI-kontrastmidler, røntgenkontrastmidler, fotodynamisk terapi og lægemiddel- og genlevering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115383-22-7
Molekylær formel C70
Molekylvægt (g/mol) 840.77
MDL nummer MFCD00282904
InChI nøgle ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC navn (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
SMIL C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene powder
Farve Sort
Tæthed ≈1.7 g/mL
Kogepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Assay Procent Noter C 70
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Soluble in toluene and benzene.
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver