Få mere at vide
Fullerenpulver, 97% C{70}
Artikelnummer. 11420241
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420241 250 mg 250mg
11344677 10 mg 10mg
11354677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420241 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039720.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840,77 g/mol
Fullerenpulver bruges i kemisk forskning. Det bruges i vid udstrækning til flere biomedicinske applikationer, herunder design af højtydende MRI-kontrastmidler, røntgenkontrastmidler, fotodynamisk terapi og lægemiddel- og genlevering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115383-22-7
Molekylær formel C70
Molekylvægt (g/mol) 840.77
MDL nummer MFCD00282904
InChI nøgle ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC navn (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
SMIL C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene powder
Farve Sort
Tæthed 1.7 g/mL
Kogepunkt 500 °C til 600 °C (sublimation)
Assay Procent Noter C 70
Mængde 250 mg
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen og benzen.
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver