Få mere at vide
Fulleren, nanorør, flervægget, 20 nm overdiameter, 5-20 mikron lang
Artikelnummer. 11330498
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330498 50 mg 50mg
11340498 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043839.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 308068-56-6 | KAP4 | 16,043 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308068-56-6
Molekylær formel CH4
Molekylvægt (g/mol) 16.043
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC navn metan
SMIL C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene
Navn note Nanotube, multi-walled, 20nm OD, 5 to 20 micron long
Farve Sort
Maskestørrelse −270 Mesh
Mængde 50 mg
FN nummer UN1325
Fysisk form Pulver