Få mere at vide
Fulleren, nanorør, flervægget, 20-50 nm overdiameter, 5-20 mikron lang
Artikelnummer. 11399688
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399688 1 g 1g
11309698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044192.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 308068-56-6 | KAP4 | 16,043 g/mol
Carbon nanorør forbedrer den elektriske ledningsevne og de mekaniske egenskaber. Det bruges også i kemisk forskning. Det er velegnet som brintlagermateriale. Det er et ideelt superkondensatorelektrodemateriale, det bruges til fremstilling af superkompositter. carbon nanorør har fremragende feltemissionsydelse og bruges i tungvægt katoderørteknologi. Det anvendes også på naanometer elektronisk, katalytisk fibermaskine. Nanorør vil spille en vigtig rolle inden for nanoteknologi. carbon nanorør kan også bruges til at lave molekylelejer og nanorobot.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308068-56-6
Molekylær formel CH4
Molekylvægt (g/mol) 16.043
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC navn metan
SMIL C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene
Navn note Nanotube, flervægget, 20 til 50 nm overdiameter, 5 til 20 mikron lang
Farve Sort
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Den er blandelig og kan fortyndes med vand.
Fysisk form Pulver