Få mere at vide
Fulleren, kulstofnanorør, flervægget, ∣ <8 nm overdiameter, 2-5 nm ID, 0,5-2 mikron lang
Artikelnummer. 11430071
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430071 5 g 5g
11410071 0.25 g 0.25g
11420071 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430071 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044790.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 308068-56-6 | KAP4 | 16,043 g/mol
Fulleren bruges i organisk syntese, elektronik, sensorer, kompositter, energilagring, undersøgelse af Life Science-systemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308068-56-6
Molekylær formel CH4
Molekylvægt (g/mol) 16.043
MDL nummer MFCD00151408
InChI nøgle VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC navn metan
SMIL C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene, carbon nanotube
Navn note Flervægget, OD: ≤8nm, ID: 2 til 5nm, 0,5 til 2 mikron lang
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Fysisk form Pulver