Få mere at vide
Fullerene C60, TRC
Artikelnummer. 30133224
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133224 100 mg
30134395 250 mg
17933355 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF862543100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99685-96-8
Molekylær formel C60
Molekylvægt (g/mol) 720.64
Synonym Buckminsterfullerene, Buckminsterfullerene (C60), Buckyball, C60 Fullerene, Carbon (C60), Carbon (C60) fullerene, Carbon (C60) mol., Carbon cluster (C60), Carbon, mol. (C60), Follene-60, Footballene, Footballene (C60), Fullerene, Fullerene C60 cluster, Fullerene-60, Fullerene-C60, Icosahedral C60, Nano-C60, Nanom Purple, Nanom Purple N 60S, Nanom Purple ST, Nanom Purple ST-A, Nanom Purple SU, Soccerballene, Tris-PC61BOE, XFC 01, [5,6]Fullerene C60, [60]Fullerene
SMIL c12c3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c9c%13c%14c%15c%12c%16c%17c%11c%18c%19c%10c%20c8c6c%21c%22c%20c%19c%23c%24c%18c%17c%25c%26c%16c%15c%27c%28c%14c(c7%13)c5c3c%28c%29c%27c%26c%30c%25c%24c%31c%23c%22c(c4%21)c1c%31c%30c2%29
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene C60
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Formel vægt 720