Få mere at vide
Fullerene C60, 99.9%
Artikelnummer. p-137375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10647441
Brand: Thermo Scientific Acros 295012500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99685-96-8
Molekylær formel C60
Molekylvægt (g/mol) 720.66
MDL nummer MFCD00151408
InChI nøgle XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC navn (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMIL C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene C60
Navn note 99.9%
Farve Sort til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.85% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 1472
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >5mg/mL in toluene
Formel vægt 720.65
Procent renhed 99.90%
Fysisk form Pulver