Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fullerene C60 |
| Navn note | 99.9% |
| Farve | Sort til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99,85% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 15, 1472 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: >5 mg/ml i toluen |
| Formel vægt | 720.65 |
| Show More |