Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fullerene C60 |
| Navn note | 99.9% |
| Farve | Sort til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99,85% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 1472 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: >5 mg/ml i toluen |
| Formel vægt | 720.65 |
| Show More |
Safety and Handling
- Fullerene C60
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.