Få mere at vide
Fulleren, buckytube/nanorør, enkeltvægget,> 60 % SWNT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405220
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405220 0.5 g 0.5g
11415220 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044501.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 308068-56-6 | Molekylformel: CH4 | Molekylvægt: 16,043 g/mol
Fulleren, buckytube/nanotube anvendes til flere biomedicinske anvendelser, herunder design af højtydende MRI-kontrastmidler, røntgenbilleddannelseskontrastmidler, fotodynamisk terapi samt lægemiddel- og genlevering.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308068-56-6
Molekylær formel CH4
Molekylvægt (g/mol) 16.043
MDL nummer MFCD00282904
InChI nøgle VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC navn metan
SMIL C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene
Navn note Buckytube/nanotube, enkeltvægget, >60% SWNT
Farve Sort
Mængde 0.5 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, toluen og kloroform.
Fysisk form Pulver