Få mere at vide
Memmert™ Fuldsynsglasdør til UF260, Max. 250 °C
Artikelnummer. 17509115 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
UF260 Ovn
Artikelnummer. 17509115
Brand: Memmert™ UF260B0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldsynsglasdør konstrueret af fire isolerede glaslag.
  • Tilbehør
  • Fuldt udsyn
  • Glas (4 lag)
  • Temperaturområde op til 250 °C
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UF260 Ovn
Temperatur (metrisk) 250 °C (maks.)
Type Fuldsynsdør
Materiale Glas