Få mere at vide
Memmert™ Fuldsynsglasdør til UF110plus, Max. 250 °C
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
UF110plus ovn
Beskrivelse
- Tilbehør
- Fuldt udsyn
- Glas (4 lag)
- Temperaturområde op til 250 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF110plus ovn |
| Temperatur (metrisk) | 250 °C (maks.) |
| Type | Fuldsynsdør |
| Materiale | Glas |