Få mere at vide
Fuldområdeindikator, pH-område 1-13, til pH-måling, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
0.1 L
500ml
Beskrivelse
Fuldområdeindikator, pH-område 1-13, til pH-måling, Fisher Chemical , Antal: 500 ml, emballage: Plastbelagt glasflaske, MDL-nummer: 283286, fysisk form: flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Full range indicator, pH range 1-13
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Methyl alcohol