Få mere at vide
Fuldområdeindikator, pH-område 1-13, til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10366340 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
0.1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10366340 100 mL 0.1 L
10488610 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366340 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. U/0025/PB05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fuldområdeindikator, pH-område 1-13, til pH-måling, Fisher Chemical , Antal: 500 ml, emballage: Plastbelagt glasflaske, MDL-nummer: 283286, fysisk form: flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 283286
Tekniske data
Emballage Plastbelagt glasflaske
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Full range indicator, pH range 1-13
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Methyl alcohol