Få mere at vide
Full Pharma and Food Flex Kit for Metals Analysis, VHG™
Beskrivelse
Full Pharma and Food Flex Kit for Metals Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Indium/Iridium/Iron/Lead/Lithium/Lutetium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhodium/Ruthenium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Thallium/Tin/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-42-8 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Indium/Iridium/Iron/Lead/Lithium/Lutetium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhodium/Ruthenium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Thallium/Tin/Vanadium/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute HNO3 |
| Mængde | 1 sæt |