Få mere at vide
Full Pharma and Food Flex Kit for Metals Analysis, VHG™
Artikelnummer. 30003095
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30003095 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30003095 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPHARMKIT12X100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Full Pharma and Food Flex Kit for Metals Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Indium/Iridium/Iron/Lead/Lithium/Lutetium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhodium/Ruthenium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Thallium/Tin/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Indium/Iridium/Iron/Lead/Lithium/Lutetium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhodium/Ruthenium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Thallium/Tin/Vanadium/Zinc
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Mængde 1 sæt