Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ A40 Armbetræk, Hvid, One Size
Beskrivelse
Ideel til:
- Holde tøj rent
- Hjælper med at opretholde hygiejnen og reducere forurening i ikke-farlige, fødevareforarbejdnings- og lette industriområder uden at efterlade fnug
- Bære over beskyttende tøj for at hjælpe dem med at holde længere i tungere industriområder.
- One-size, hvide ærmer med elastisk manchet (200 i alt)
- Engangsbrug fnugfri ikke-absorberende let manchet
- Hold tøj rent og reducer forurening i fødevareforarbejdning og lette industriområder
- Giver yderligere beskyttelse
- PPE Kategori I - CE Enkel
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Produkttype | Generelle ærmer |
| Materiale | Mikroporøst filmlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| nr. pr. pakke | 200 Pk. |