Beskrivelse
- Fremstillet af 13-gauge hvid nylon og HPPE
- Effektiv underhandske til alle renrumsbehov
- Farvekodede manchetter til nem størrelsesidentifikation
- Vaskbar til genbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nylon, HPPE |
| Produkttype | Fuld handskeindlæg |
| Størrelse | X-Large |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Stil | Fuldhåndshandske |
| Vis mere |