Få mere at vide
3M™ Genanvendelig åndedrætsværn med fuld ansigtsmaske
Artikelnummer. 17766973 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Større
Model-:
FF-301
FF-302
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 17766973
missing translation for 'mfr': 3M™ 7100236989
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
3M™ Promask™ Full Facepiece Reusable Respirator FM3 er en multifunktions helmaske designet til at give holdbar og behagelig beskyttelse mod en bred vifte af respiratoriske risici. Bruges sammen med godkendte 3M drevne luftsystemer eller som åndedrætsværn med undertryk.
  • Brug som en enkelt-filtermaske med undertryk eller som ansigtsmaske til en luftdrevet åndedrætsværn
  • Svedport hjælper med at give brugerkomfort under lange brugsperioder
  • Visir giver et godt synsfelt og fås i valg af polycarbonat eller højvarme materiale
  • Sidetilpasset filterport og klar indvendig maske for godt udsyn fremad og nedad
  • Filteret forstyrrer ikke den frontmonterede talemembran for at hjælpe med nem kommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tilslutningstype Bajonet& DIN
Farve Sort
Produkttype Fuld ansigtsmaske
Størrelse Større
Model- FF-302
Halsrem Ja
Ophængstype 5 punkts rem