Få mere at vide
CleanSpace™ Technology Full Face Mask afrivningsvisir Anti-ridsebeskyttere
Artikelnummer. 15980082 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15980082 10/Pk. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15980082 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. PAF1018
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Fuldansigtsmaske afrivningsvisir anti-ridsebeskyttere er beskyttende film til helmaskevisiret.
  • Pakke med 10 afrivninger
  • Overskuelig og nem at bruge
  • Brugt med det revolutionære CleanSpace™ Åndedrætsværn: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og åndbarhed
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012, EN 12942
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyester
Produkttype Riv visir anti-ridsebeskyttere af
Til brug med (udstyr) PAF-1014, PAF-1106
Model- PAF-1018
Mængde 10/Pk.
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til +55 °C
Dimensioner (L x B x H) 210 x 125 mm
Vægt (metrisk) 75 g