Få mere at vide
CleanSpace Technology™ Full Face Mask Kvantitativ Fit Test PortaCount Adapter
Artikelnummer. 15950082 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med: CleanSpace Helmaske (PAF-1014)
Artikelnummer.
15950082 Til brug med: CleanSpace Helmaske (PAF-1014)
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15950082 Leverandør CleanSpace Technology™ Leverandørnr. PAF1015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De CleanSpace Fuld ansigtsmaske Kvantitativ Fit Test (PortaCount ) Adapter er designet til at blive brugt sammen med CleanSpace Fuld ansigtsmaske (PAF-1014). Den bruges som en masketilpasningstestadapter, der skal monteres foran på masken til Quantitative Fit (TSI) PortaCount ) Test.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace PAPR: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og åndbarhed
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Forældet