Få mere at vide
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasal indre maskesæt til PAPR-samling
Shop alle CleanSpace Technology produkterDescription
- Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ hel ansigtsmaske
- Designet til komfort over lange perioder
- Tillader åndbarhed og forhindrer dug
- Let at vaske og hurtigttørrende
- Designet til langvarig brug i barske miljøer
- Nem og hurtig udskiftning
- Rengøring: Kan maskinvaskes eller bruges i varmt sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler (terpentin eller acetone), varmt vand, blegemiddel eller kemiske midler
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | AS/NZS1716: 2012, AS/NZS 1337.1:2010 høj slagfasthed |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 12942 |
| Certificeringer (EN) | EN 12942 |
| Produkttype | PAPR fuld ansigtsmaske |
| Størrelse | Mellem/stor |
| Ansigtsstykke/hovedtopmodel | Kun PAPR helmaske |
| Til brug med (applikation) | Svejsning, træbearbejdning, fremstilling, smeltning, byggeri, genbrugsanlæg, beredskabstjenester, minedrift, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning |
| Til brug med (udstyr) | PAF-1014, PAF-1106 |
| Model- | PAF-1027 |
| Opbevaringskrav | Opbevares ved -10 °C til 55 °C |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?