Få mere at vide
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasal indre maskesæt til PAPR-samling
Artikelnummer. 15920092 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Mellem/stor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15920092 Lille Hver
15940092 Mellem/stor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15920092 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. PAF1022
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasals designet til at blive brugt sammen med CleanSpace™ Full Face Mask er lavet af silikone og polycarbonat.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ hel ansigtsmaske
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader åndbarhed og forhindrer dug
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
  • Rengøring: Kan maskinvaskes eller bruges i varmt sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler (terpentin eller acetone), varmt vand, blegemiddel eller kemiske midler
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012, AS/NZS 1337.1:2010 høj slagfasthed
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12942
Certificeringer (EN) EN 12942
Produkttype PAPR fuld ansigtsmaske
Størrelse Lille
Ansigtsstykke/hovedtopmodel Kun PAPR helmaske
Til brug med (applikation) Svejsning, træbearbejdning, fremstilling, smeltning, byggeri, genbrugsanlæg, beredskabstjenester, minedrift, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning
Til brug med (udstyr) PAF-1014, PAF-1106
Model- PAF-1022
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til 55 °C
Dimensioner (L x B x H) 120 x 80 x 90 mm
Vægt (metrisk) 5.5 g