Få mere at vide
CleanSpace™ Technology Hel ansigtsmaske udåndingsventil
Artikelnummer. 15990082 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PAF-1014, PAF-1106
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15990082 PAF-1014, PAF-1106 Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15990082 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. PAF1019
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hel ansigtsmaske udåndingsventil er positivt tryk med en ydre silikone visirforsegling og silikone orinasal indre maske.
  • Designet til brug med CleanSpace Ultra (PAF-0070) og CleanSpace EX (PAF-0060) PAPR'er
  • Den er velegnet til tungt, langvarigt arbejde eller eksponering
  • Full Face Mask er positivt tryk med en ydre silikone visirforsegling og silikone Orinasal indre maske (PAF-1022, PAF-1027) for overlegen åndedrætsbeskyttelse
  • Hårdt støbt polycarbonat visir; Silikone ansigtsforsegling og indre Orinasal Mask pude. Nylon maske klips; Mylar talemembran. EPDM gummi sele; slagmodificeret forstærket polypropylen udåndingsventilhus; silikone O-ringe
  • Rengøring: Lunkent vand og mildt rengøringsmiddel (neutral pH 6 - 8). Brug ikke opløsningsmidler (terpentin eller acetone), varmt vand, blegemiddel eller kemiske midler
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace PAPR: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Bredt panoramavisir
  • Hård ridse- og opløsningsmiddelbestandig belægning
  • Velegnet til lange perioder med slid
  • Positivt tryk luftstrøm og indre Orinasal maske forhindrer dug
  • Let åndedræt og ingen modstand selv ved hård anstrengelse
  • Visirforsegling silikonedesign tætner til ansigtet for optimal beskyttelse og komfort
  • Indre Orinasal maske med unikt clip-in clip-out design fjernes let for rengøring
  • Mylar talemembran til klar kommunikation på jobbet
  • Aldersbestandige materialer
  • PortaCount test aktiveret for kvantitativ masketilpasningstest
  • Brillesæt: Fuldt justerbar til alle ansigtsstørrelser, brede stel, der passer til store linser til perifert syn; konstrueret stabilitet under kraftig aktivitet
  • Offs: Visirbeskyttelse mod ridser
  • Specielt designet til brug med dekontamineringsoperationer, især hvor brusebad er påkrævet; langvarig brug i områder, der kræver meget høje beskyttelsesniveauer; opgaver, hvor øjenværn er påkrævet
  • Full Face Mask kan også bruges i en bred vifte af applikationer; Svejsning, træbearbejdning, fremstilling, smeltning, konstruktion, genbrugsanlæg, nødtjenester, minedrift, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012, EN 12942, IEC 60529 IP-66, AS / NZS 1337.1:2010 Høj slagfasthed
Engangs Genanvendelig
Produkttype Reserve ansigtsmaske
Til brug med (udstyr) PAF-1014, PAF-1106
Model- PAF-1019
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til +55 °C
Vægt (metrisk) 700 g