Få mere at vide
EKASTU Safety Fuld ansigtsmaske
Artikelnummer. 10743923
Skift visning
Oversigt:
C 607/F (Klasse 3); 2 Udåndingsventiler
C 607/Silikone (Klasse 2); 1 Udåndingsventil
SFERA (Klasse 3); 1 Udåndingsventil
SFERA/Silikone (Klasse 3); 2 Udåndingsventiler
Farve:
Gul
Sort
Materiale (ansigtsskærm):
EPDM
Silikone
Materiale (linse):
Polycarbonat
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Farve Materiale (ansigtsskærm) Materiale (linse)
10743923 SFERA/Silikone (Klasse 3); 2 Udåndingsventiler Gul Silikone Polycarbonat
10077850 C 607/F (Klasse 3); 2 Udåndingsventiler Sort EPDM Polycarbonat
10117030 SFERA (Klasse 3); 1 Udåndingsventil Sort EPDM Polycarbonat
10581412 C 607/Silikone (Klasse 2); 1 Udåndingsventil Gul Silikone Polycarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10743923 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 466618
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
EKASTU Full Face Mask med anti-dugge, ikke-reflekterende, forvrængningsfri polycarbonatvisir med stort synsfelt.
Funktioner:
  • Indbygget talemembran
  • Fremragende taletransmission muliggør brug af megafoner, telefoner og tovejsradioer
  • Uuniversal-størrelsen gør, at masken sidder stramt, men uden tryk, uanset ansigtsform
  • Udåndingsventiler med udåndingsventil forkammer giver lav udåndingsmodstand og forhindrer farligt medie i at trænge ind i maskens inderside
  • Den indre maske er udstyret med 2 kontraventiler for at reducere friluftsvolumen og forhindre, at visirskærmen dugger op
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 136
Tilslutningstype Standardgevind DIN EN 148-1
Oversigt SFERA/Silikone (Klasse 3); 2 Udåndingsventiler
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Produkttype Fuld ansigtsmaske
Størrelse Én størrelse
Ansigtsstykke type Antidugging, ikke-reflekterende, forvrængningsfri
Til brug med (udstyr) I forbindelse med respirationsfilter (standard gevind, DIN EN 148-1)
Linsetype Visir
Materiale (ansigtsskærm) Silikone
Materiale (linse) Polycarbonat
Modstandsdygtig overfor Anti-ridsning
Vægt (metrisk) Ca. 620 g