Få mere at vide
EKASTU Safety Fuld ansigtsmaske
Beskrivelse
Funktioner:
- Indbygget talemembran
- Fremragende taletransmission muliggør brug af megafoner, telefoner og tovejsradioer
- Uuniversal-størrelsen gør, at masken sidder stramt, men uden tryk, uanset ansigtsform
- Udåndingsventiler med udåndingsventil forkammer giver lav udåndingsmodstand og forhindrer farligt medie i at trænge ind i maskens inderside
- Den indre maske er udstyret med 2 kontraventiler for at reducere friluftsvolumen og forhindre, at visirskærmen dugger op
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 136 |
| Tilslutningstype | Standardgevind DIN EN 148-1 |
| Oversigt | C 607/F (Klasse 3); 2 Udåndingsventiler |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Fuld ansigtsmaske |
| Størrelse | Én størrelse |
| Ansigtsstykke type | Antidugging, ikke-reflekterende, forvrængningsfri |
| Til brug med (udstyr) | I forbindelse med respirationsfilter (standard gevind, DIN EN 148-1) |
| Linsetype | Visir |
| Vis mere |