Få mere at vide
CleanSpace™ Fuld ansigts PAPR maske
Artikelnummer. 15980092 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Mellem/stor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15980092 Lille Hver
15940082 Mellem/stor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15980092 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. PAF1106
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Helmaske er velegnet til tungt, langvarigt arbejde eller eksponering. Designet til brug med CleanSpace™ Ultra og EX PAPR systemer.
  • Brugt med den revolutionerende CleanSpace ™PAPR: let, ingen slanger eller bælter
  • Bredt panoramavisir
  • Hård ridse- og opløsningsmiddelbestandig belægning
  • Velegnet til lange perioder med slid
  • Positivt tryk luftstrøm og indre Orinasal maske forhindrer dug
  • Let åndedræt og ingen modstand selv ved hård anstrengelse
  • Visirforsegling silikonedesign tætner til ansigtet for optimal beskyttelse og komfort.
  • Indre Orinasal maske med unikt clip-in clip-out design fjernes let for rengøring
  • Mylar talemembran til klar kommunikation på jobbet
  • Aldersbestandige materialer
  • PortaCount test aktiveret til kvantitativ masketilpasningstest (sælges separat)
  • Brillesæt: Fuldt justerbar til alle ansigtsstørrelser, brede stel, der passer til store linser til perifert syn; konstrueret stabilitet under kraftig aktivitet (sælges separat)
  • Afrivning: Visirbeskyttelse mod ridser (sælges separat)
  • Hårdt støbt polycarbonat visir; Silikone ansigtsforsegling og indre Orinasal Mask pude. Nylon maske klips; Mylar talemembran. EPDM gummi sele; slagmodificeret forstærket polypropylen udåndingsventilhus; silikone O-ringe
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12942
Produkttype PAPR fuld ansigtsmaske
Størrelse Lille
Ansigtsstykke/hovedtopmodel Kun PAPR helmaske
Til brug med (udstyr) PAF-1070
Model- PAF-1106
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til 55 °C