Få mere at vide
MULTIROIR Fuld Eurobox Container
Artikelnummer. p-7217333
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17236890
Brand: MULTIROIR BA12001
Fuld Eurobox beholder med solid bund og solide vægge, ideel til opbevaring og transport af varer
  • Full Eurobox container
  • The best quality / price ratio on the market
  • Solid bottoms and solid walls
  • Ideal for the storage and transport of goods
  • Stackable and high load capacity
  • Temperature resistant from -20 ° C to + 110 ° C
Tekniske data
Type Storage Box
Materiale Polypropylene
Farve Grå
Form Rectangular
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 117 mm