Få mere at vide
MULTIROIR Fuld Eurobox Container
Artikelnummer. 17276900
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Farve Pakningsstørrelse
17276900 600 x 400 x 100 mm Rød -
17236890 400 x 300 x 117 mm Grå Hver
17246890 400 x 300 x 220 mm Grå -
17256890 400 x 300 x 290 mm Grå -
17266890 600 x 400 x 220 mm Grå -
17276890 600 x 400 x 320 mm Grå -
17286890 600 x 400 x 420 mm Grå -
17296890 400 x 300 x 120 mm Blå -
17206900 400 x 300 x 120 mm Hvid -
17216900 400 x 300 x 120 mm Rød Hver
17226900 400 x 300 x 220 mm Blå -
17236900 400 x 300 x 220 mm Hvid -
17246900 400 x 300 x 220 mm Rød -
17256900 600 x 400 x 100 mm Blå -
17266900 600 x 400 x 100 mm Hvid -
17286900 600 x 400 x 220 mm Blå Hver
17296900 600 x 400 x 220 mm Hvid Hver
17206910 600 x 400 x 220 mm Rød -
17216910 600 x 400 x 320 mm Blå -
17226910 600 x 400 x 320 mm Hvid Hver
17236910 600 x 400 x 320 mm Rød -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 17276900 Supplier MULTIROIR Supplier No. BA12019
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fuld Eurobox beholder med solid bund og solide vægge, ideel til opbevaring og transport af varer
  • Fuld Eurobox-container
  • Det bedste kvalitets-/prisforhold på markedet
  • Solide bunde og solide vægge
  • Ideelt til opbevaring og transport af varer
  • Stablelig og høj belastningskapacitet
  • Temperaturbestandig fra -20 °C til +110 °C
Specifications
Type Opbevaringsbeholder
Materiale Polypropylen
Farve Rød
Form Rektangulær
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 100 mm