Få mere at vide
MULTIROIR Fuld Eurobox Container
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fuld Eurobox beholder
- Det bedste forhold mellem kvalitet og pris på markedet
- Fast bund og solide vægge
- Ideel til opbevaring og transport af varer
- Stabelbar og høj bæreevne
- Temperaturbestandig fra -20° C til +110° C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringsbeholder |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 220 mm |