Få mere at vide
MULTIROIR Fuld Eurobox Container
Artikelnummer. 17226910
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17226910
Brand: MULTIROIR BA12024
Fuld Eurobox beholder med solid bund og solide vægge, ideel til opbevaring og transport af varer
  • Fuld Eurobox beholder
  • Det bedste forhold mellem kvalitet og pris på markedet
  • Fast bund og solide vægge
  • Ideel til opbevaring og transport af varer
  • Stabelbar og høj bæreevne
  • Temperaturbestandig fra -20° C til +110° C
Tekniske data
Type Opbevaringsbeholder
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Form Rektangulær
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 320 mm