Få mere at vide
Bel-Art™ Fulddækkende ansigtsskærme med anti-dug
Product Code. 17145811
Change view
Click to view available options
Linsebelægning:
Anti-dug
Product Code. Linsebelægning
17145811 Anti-dug
1 options
Product Code. 17145811 Supplier Bel-Art™ Supplier No. H248741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    924.51 DKK / Pakke med 20
    Spare 100.49 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Beskytter mod udsættelse for kropsvæsker og smitsomme materialer
  • Stort, omsluttende design giver dækning af hele ansigtet med ubegrænset synlighed
  • Hjælper med at beskytte ansigtet mod potentielle farer såsom støv, snavs, patogener, sprays og væsker
  • Anti-dug belægning på indvendig overflade forhindrer dug for klart udsyn
  • Komfortabel; velegnet til længerevarende brug
  • Tyk topskumbeskytter giver afstand mellem bruger og skjold
  • Klar PET plast visningsområde; fjern beskyttelsesfilm før brug
  • Engangs skjold; kun engangsbrug
  • Bemærkninger:
    • Fulddækkende ansigtsskærme med anti-tåge er ikke blevet godkendt af FDA eller godkendt
    • Produktet er blevet godkendt af FDA under en EUA til brug af sundhedsudbydere som personligt værnemidler.
    • Dette produkt er kun godkendt i løbet af erklæringen om, at omstændigheder, der retfærdiggør godkendelse af brug i nødstilfælde, i henhold til Section 564(b)(1) of the Act, 21 USC 360bbb-3(b)(1), medmindre godkendelsen ophæves eller tilbagekaldes tidligere.
  • Specifications
    Certificeringer/compliance CE
    Højde (engelsk) 9''
    Højde (metrisk) 23 cm
    Tykkelse (metrisk) 0.36 mm
    Bredde (engelsk) 13 tommer
    Bredde (metrisk) 33 cm
    Linsebelægning Anti-dug
    Linsefarve Ingen
    Produkttype Fulddækkende ansigtsskærm
    Mængde 20/Pk.
    Materiale PET
    Engangs Engangsbrug
    Linse materiale PET
    Rammemateriale Plast
    UV beskyttelse Ingen