Få mere at vide
3M™ Fuel™ Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15709807 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsefarve:
Blå, Spejl
Bronze
Indendørs/Udendørs, Spejl
Rød, Spejl
Ramme farve:
Bronze
Sølv
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Ramme farve Pakningsstørrelse
15709807 Blå, Spejl Sølv Pakke med 20
15719807 Rød, Spejl Bronze Pakke med 20
15729807 Bronze Sølv Pakke med 20
15799797 Indendørs/Udendørs, Spejl Sølv Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15709807 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100112718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 DKK
    2305.35 DKK / Pakke med 20
    Spare 2014.65 DKK
    46% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
3M™ Fuel™ Sikkerhedsbriller er lavet af et nylonmateriale med høj densitet for slag, vridning og ekstrem varmebestandighed.
  • Sikkerhedsbriller designet til at blive båret på arbejde, derhjemme eller under udendørs rekreative aktiviteter
  • Rammens formstøbte linsestøtter forhindrer linserne i at blive løsnet ved et kraftigt frontalt sammenstød
  • Ventilationssystem på næseryggen og stængerne for at forhindre dug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 166:2001
Linsebelægning Ridsefast
Oversigt Blue Mirror coating for øget holdbarhed og forbedret syn
Linsefarve Blå, Spejl
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Sølv
Linse materiale Polycarbonat