Få mere at vide
Fudosteine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408286 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0393
MedChemExpress Fudosteine is a cysteine derivative and a mucoactive agent. Fudosteine inhibits MUC5AC mucin hypersecretion by reducing MUC5AC gene expression.
Fudosteine is a cysteine derivative and a mucoactive agent. Fudosteine inhibits MUC5AC mucin hypersecretion by reducing MUC5AC gene expression.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fudosteine
Fysisk form Powder
CAS 13189-98-5
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13NO3S
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (557.91 mM)
SMIL N[C@@H](CSCCCO)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 179.24
Formel vægt 179.24
Procent renhed 98.0%