Få mere at vide
Fucosterol, TRC
Artikelnummer. 17929344
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17929344 10 mg
17917254 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17929344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF83612810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17605-67-3
Molekylær formel C29 H48 O
Molekylvægt (g/mol) 412.69
Synonym (3β,24E)-Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, trans-Stigmasta-5,24(28)dien-3β-ol, Fucosterin
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,1R)-4-isopropyl-1-methyl-hex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL C\C=C(/CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)\C(C)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale Fucosterol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7+/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formel vægt 412.3705
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.