Få mere at vide
(-)-Fucose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439166
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439166 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439166 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1480
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress (-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
(-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Fucose
CAS 2438-80-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12O5
Mængde 100 mg
Synonym 6-Desoxygalactose L-(-)-Fucose L-Galactomethylose
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C)O)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation