Få mere at vide
Fucoidan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17585535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17585535 1 g
1 options
Artikelnummer. 17585535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467460010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Alpha vektor FUCOIDAN
Kemisk navn eller materiale Fucoidan
CAS 9072-19-9
Farve Lysegul til brun
Tab ved tørring ≤10 %
Emballage Glasflaske
MDL nummer 00131109
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver