Få mere at vide
Fuchsin Basic, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070160 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10070160 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10070160 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/P770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 250°C
CAS 632-99-5
Molekylær formel C20H20ClN3
MDL nummer MFCD00012569
InChI nøgle AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 337.85
PubChem CID 12447
Formel vægt 337.84g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Green
pH 5 to 6
Mængde 25 g
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Basic Fuchsin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /