Få mere at vide
Brand™ Tællekamre, Fuchs-Rosenthal mønster, BLAUBRAND™ , Dobbelt kendelse
Shop alle Brand produkter
Mængde:
1 Hver
Beskrivelse
- Kendelsen adskiller sig fra de sædvanlige systemer for blodcelletal ved sit store areal på 16 mm 2
- Kendelsen viser 16 store firkanter på 1 mm 2 .
- Hver stor firkant er opdelt i 16 minifirkanter med 0,25 mm sider og et areal på 0,0625 mm 2
- Dette kammer bruges ofte til at tælle celler i cerebro-spinalvæsken.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tælleanordning |
| Mængde | 1 Hver |
| Dybde (metrisk) | 0.2mm |
| Til brug med (applikation) | Tælling af celler i cerebro-spinalvæsken og blodceller |
| Inkluderer | Fjeder klip |