Få mere at vide
FUBP1 Antibody (14F5), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18603678 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18603678 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18603678 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP259448APC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FUBP1 Monoclonal specifically detects FUBP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen FUBP1
Applikationer ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 14F5
Konjugeret APC
Fortynding Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias far upstream element (FUSE) binding protein 1, far upstream element binding protein, far upstream element-binding protein 1, FBPDNA helicase V, FUBP, FUSE-binding protein 1, hDH V
Værtsarter Mouse
Immunogen Recombinant human FUBP1 (279-448aa) purified from E.coli
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8880
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Produktlinje Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.