Få mere at vide
Fuberidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fuberidazole |
| CAS | 3878-19-1 |
| Molekylær formel | C11 H8 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzimidazole, 2-(2-furyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(2-Furanyl)-1H-benzimidazole, 2-(2-Furanyl)benzimidazole, 2-(2-Furyl)benzimidazole, 2-(2'-Furanyl)benzimidazole, 2-(2'-Furyl)benzimidazole, 2-(Furan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(Furan-2-yl)benzimidazole, B 33172, BAY 33172, Bayer 33172, Fuberidazol, Fuberidazole, Furidazol, Furidazole, NSC 72670, PF 7402, Voronit |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13) |
| SMIL | o1cccc1c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-(furan-2-yl)-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vægt | 184.0637 |