Få mere at vide
FTI-277 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FTI-277 hydrochloride |
| CAS | 180977-34-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H30ClN3O3S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (206.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.07 |
| Formel vægt | 484.07 |
| Vis mere |