missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
FTI 276, MedChemExpress
Beskrivelse
FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FTI 276 |
| CAS | 170006-72-1 |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H27N3O3S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| SMIL | O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.59 |
| Formel vægt | 433.59 |
| Grad | Research |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?