Få mere at vide
Ftaxilide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408658
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16408658 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16408658 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1040
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ftaxilide is a novel antituberculosis agent.
Ftaxilide is a novel antituberculosis agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ftaxilide
Fysisk form Solid
CAS 19368-18-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15NO3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (148.53 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O
Molekylvægt (g/mol) 269.3
Formel vægt 269.3
Procent renhed 99.17%