Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Vaskebuffer
Artikelnummer. 15548753
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15548753 25 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 15548753 Leverandør QIAGEN Leverandørnr. WB120112
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kontamineringsfri indsamling, opbevaring og transport af DNA-prøver.
QIAcard FTA Wash Buffer bruges til at rense nukleinsyrer, der er lagret på FTA kort.
Tekniske data
Type FTA Oprensningsreagens
Mængde 25 mL