Få mere at vide
JULABO™ Nedsænkningskøler, FT-serien
Model-:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Temperaturområde:
-20 °C til +30 °C
-40 °C til +30 °C
-90 °C til +30 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hurtig afkøling af væsker ned til lave temperaturer
- Modkøling af væsker i kombination med varmecirkulationspumper
- Miljøvenlig ved at spare dyrebart postevand
- Brugervenlig betjening og håndtering
- Kompakt design, lille fodaftryk
- Tøris erstatning
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 til 40 °C |
| Oversigt | Immersion Cooler FT |
| Kølekapacitet | 0,25 kW ved 20 °C |
| Temperaturområde | -20 °C til +30 °C |
| Inkluderer | Dyksonde (L x dia.) 9 x 4 cm |
| Model- | FT200 |
| Dimensioner (L x B x H) | 55 x 38 x 60 cm |
| Længde (metrisk) slange | 120 cm |
| Vægt (metrisk) | 18 kg |
| Spænding | 115/230 V |